Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Codice prodotto. p-7113854 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Pink
Transparent
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15502330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
  • 16 cavities
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue