Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Boxes with lid, Autoclavable, for EPA-Vials
Codice prodotto. 12652505 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 20ml EPA vials
For 30ml, 40ml EPA vials
No. of Places:
10 cavities
16 cavities
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12652505
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • Storage Box
  • Includes cover
  • Feature alphanumeric indexing for easier vial identification
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Violet
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 20ml EPA vials
No. of Places 16 cavities
Dimensioni (L x P x A) 130 x 130 x 80 mm