Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio in polipropilene
Codice prodotto. 11308063
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
370 mL
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 x 100 mm (W x H)
85 x 70 mm (W x H)
Forma:
Quadrato
Rettangolare
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11308063
Marca: Azpack™ 11308063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1800 mL
Certificazione/Conformità 2002/72/CE, BSEN 1186:2002
Tipo di chiusura Snap-on Lid
Colore Trasparente
Materiale Polypropylene
Forma Quadrato
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione
Include Coperchio a pressione
Product Type Contenitore di scatole di conservazione
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 100 to 125 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 100 to 125 mm
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) interno 129 to 135 mm