Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio in polipropilene
Codice prodotto. 11368053
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
370 mL
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 x 100 mm (W x H)
85 x 70 mm (W x H)
Forma:
Quadrato
Rettangolare
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11368053
Marca: Azpack™ 11368053
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifica
Capacità (sistema metrico) 370 mL
Certificazione/Conformità 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Tipo di chiusura Snap-on Lid
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Snap-On Lid
Product Type Storage Box
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 85 x 100 mm (W x H)
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 65 to 75 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema metrico) interno 95 mm