Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
370 mL
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 x 100 mm (W x H)
85 x 70 mm (W x H)
Forma:
Quadrato
Rettangolare
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Professional food storage quality
- Lid styled for easy opening and resealing
- 100% airtight
- Clear polypropylene material
- Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3750 ml |
| Certificazione/Conformità | 2002/72/CE, BSEN 1186:2002 |
| Tipo di chiusura | Snap-on Lid |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per conservazione |
| Include | Coperchio a pressione |
| Product Type | Contenitore di scatole di conservazione |
| Quantità | 1 Each |
| Vedi altri risultati |