Learn More
Connettore diritto in polipropilene per tubi
Codice prodotto. 12751665
Click to view available options
Da utilizzare con:
10 to 15mm I.D. tubing
4 to 7 and 10 to 15mm I.D. tubing
4 to 7 and 7 to 12mm I.D. tubing
4 to 7mm I.D. tubing
7 to 12 and 10 to 15mm I.D. tubing
7 to 12mm I.D. tubing
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12751665
Marca: Azlon CWH606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per collegare tubi di dimensioni uguali o simili con un connettore di raccordo dritto. Il connettore dritto in polipropilene Azlon™ per tubi è autoclavabile.
  • Straight pattern tubing connectors in white polypropylene
  • For connecting tubing of similar or different sizes
  • Tapered arms are rigid with steps to give firm grip
  • Autoclavable at 121°C with good chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 4 to 7 and 10 to 15mm I.D. tubing
Forma Diritto
Colore White
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Connector