Learn More
Gosselin™ Polypropylene Straight Specimen Containers
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
100.79€ - 149.82€
Specifications
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | No |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Straight |
Sterilità | Non-sterile |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
15408814
|
Gosselin™
TP30C-030 |
40 mL |
149.82€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15408824
|
Gosselin™
TP35C-030 |
60 mL |
100.79€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Specifications
Specimen Container | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
No Label |
No | |
Straight | |
Clear |