Learn More
BRAND™ Straight Tubing Adapters
In polipropilene. Gli adattatori per tubi dritti BRAND™ vengono utilizzati per collegare tubi di diametri diversi.
15.55€ - 21.35€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11858321
|
BRAND™
152605 |
3 to 5 mm I.D. and 6 to 10 mm I.D. | 55 mm |
15.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11868321
|
BRAND™
152615 |
6 to 10 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D. | 59 mm |
16.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11878321
|
BRAND™
152610 |
3 to 5 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D. | 55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Realizzato in polipropilene
- Per il collegamento di provette con diametri differenti
- Traslucido
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Diritto | |
Traslucido |