Learn More
Socorex™ Polypropylene Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.75 mL
3.75 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.75 mL |
| Sterilità | Non sterile |
| Quantità | 100/ea. |
| Product Type | Syringe |
| Materiale | Polipropilene |