Learn More
Kartell™ Polypropylene 'T' Shaped Untapered Connectors
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8.2 mm Bore
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Excellent chemical and temperature resistance
- With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping
- Autoclavable
- Untapered
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8.2 mm Bore |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità confezione | 10 pcs. |
| Dimensioni dei tubi | 12 x 8.2mm |
| Dimensione della porta | 8.2mm Bore |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave |
| Forma | T |
| Vedi altri risultati |