Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack parziale per provette No-Wire
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
6
12
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In polipropilene
- Può essere immerso
- Adatta per i bagni d’acqua
- I rack vuoti possono essere impilati
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Nota: Non utilizzare con azoto liquido
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, semi-provette |
| Matrice | 5 x 6 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Capacità | Tubes (16 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 30 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette da 13-16 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensioni (L x P) | 12.8 x 10.5 cm |
| Vedi altri risultati |