Learn More
Greiner Bio-One Provette in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 900
Descrizione
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
- Apirogene, non citotossiche
- Diametro: 16.8 mm; altezza: 100 mm
- Volume: 12 ml
- Tappo a vite bianco
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | 5000 x g: swinging bucket rotor 26000 x g: fixed angle rotor |
| Capacità (sistema metrico) | 12 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable (Without Cap) |
| Diametro (sistema metrico) | 16.8 mm |
| Vedi altri risultati |