Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Codice prodotto. 10719205 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
External: 2 in. Coarse Mauser - 64 mm (BSI)
Internal: 35 mm - 2 in. (BSP)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10719205
Marca: Buerkle™ 06003003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.
  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Pump-it Container Pump
Dimensioni filo External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
Colore Blue
Product Type Thread Adapter