Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
External: 2 in. Coarse Mauser - 64 mm (BSI)
Internal: 35 mm - 2 in. (BSP)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
- Constructed of polypropylene
- Interchange the connections to different adapters
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Pump-it Container Pump |
| Dimensioni filo | External: 2 in. Coarse Mauser - 64 mm (BSI) |
| Colore | Green |
| Product Type | Thread Adapter |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion