Learn More
Kartell™ Rack per provette a tre livelli in polipropilene
Click to view available options
Capacità:
Tubes (12 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Diametro (sistema metrico) apertura:
12 mm
18 mm
20 mm
Dimensioni (L x P):
190 x 60mm
250 x 60mm
375 x 65mm
Product Type:
Rack per provette per analisi a due cassetti
Rack per provette per analisi a tre cassetti
Test Tube Rack (3-tier)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Two and Three Tier Test Tube Racks hold ten tubes and are lightweight and unbreakable.
- Unbreakable traditional pattern
- Lightweight
- Autoclavable to 120°C.
- Indentations on base area hold test tubes in position
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack (3-tier) |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità | Tubes (12 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 12 |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P) | 190 x 60mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 12 mm |