Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Macro-Line
Codice prodotto. p-8008177 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 a 5 ml
Sterilità:
Non sterile
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 15285163
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per evitare contaminazioni e prevenire perdite di campioni. I puntali per pipetta Fisherbrand™ Macro-Line consentono un pipettaggio di precisione grazie al puntale conico e all'aderenza sicura.
  • Geometria del cono ottimizzata per un posizionamento stabile
  • Graduazioni sul puntale per volumi standard
  • L'apertura conica del puntale evita la formazione di gocce all'estremità
  • Puntali in polipropilene vergine, autoclavabile, non bagnabile
  • Disponibilità di confezioni sterili (irradiazione beta)
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 5 ml
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 126 mm
Certificazione/Conformità Standard ISO 8655, Direttiva EU 98/79/EG, codice autorità competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 e DIN EN 556, Direttiva EU 2002/95/CE, standard ISO 14000 e standard ISO 14001, standard ISO 10993, standard DIN 12600
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Formato BUlk
Stile punta Universale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Non sterile
Product Line Macro-Line
Materiale Polipropilene (PP) vergine