Learn More
VITLAB™ PVC Tray
Codice prodotto. p-8004546
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10498422
Marca: VITLAB™ 80288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare, trasportare e organizzare forniture varie per laboratorio e ufficio. I vassoi in PVC VITLAB™ sono realizzati in PVC bianco per un'opzione di stoccaggio duratura ed economica. Queste piastre in plastica stampata sono dotate di bordi arrotondati e possono essere pulite con facilità. Disponibili in diversi formati.
These molded one-piece trays are made of rigid plastic and are well suited for general purpose storage, transport and organization. They are an economical, all-purpose option for labs and work areas.
  • Constructed of rigid polyvinyl chloride (PVC)
    • Strong but lightweight plastic
    • Biologically and chemically resistant (e.g. acids, salts, bases, fats, and alcohols)
  • Rounded corners and edges for comfortable handling
  • One-piece, molded dishes with no seams is easy to clean
Specifica
Dimensioni (L x P) 550 x 430 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Lunghezza (sistema metrico) 540 mm
Materiale PVC
Tipo Dish
Larghezza (sistema metrico) 420 mm
N. per confezione 1/Pk.
Forma Forma rettangolare