Learn More
Buerkle™ Tube Extension with Outer Thread
Codice prodotto. p-8011247 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/2 in.
3/4 in.
Larghezza (sistema metrico):
12.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10055180
Marca: Buerkle™ 85200012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene.
  • 152mm in length
  • Two different thread sizes available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 152 mm
Dimensioni filo 1/2 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Tube Extension Outer Thread