Learn More
Greiner Bio-One Polypropylene Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 8 tube strip
- Diameter: 8.5 mm; height: 44 mm
- Nominal volume: 1.3 ml
- Working volume: 1 ml
- Tube chain with attached strip cap
- Sterile
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) | 8.5 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1.3 mL |
| Forma del fondo | Round |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 1000 |
| Sterilità | Sterile |
| Altezza (sistema metrico) | 44 mm |