Learn More
Buerkle™ Polypropylene Universal Graduated Beakers
Codice prodotto. 17270674 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 17270674
Marca: Buerkle™ 71090100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Polypropylene Universal Graduated Beakers with indestructable graduation and three specially formed spouts for easy pouring of liquids.
  • Can be used as disposable
  • Manufactured from transparent polypropylene
  • Autoclavable
  • Space-saving: beakers stack in one another
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) base 31 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 45 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Specially Formed Spouts Enable Easy Pouring of Liquids
Incrementi 5 mL
Quantità Each
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated