Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Marca: Kartell™ 0056503
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13680kg
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Autoclavable | |
Tubes (16 mm) | |
60 | |
Rack universale per provette per analisi | |
Confezione da 1 | |
246 mm | |
13 mm |
White | |
Polypropylene | |
Quando vuoto | |
Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici | |
60 | |
13 mm |