Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Yellow
Posizioni:
24
40
60
90
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Profondità (sistema metrico):
246 mm
246 mm
295 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (25 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 40 |
| Sovrapponibile | Se vuoto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Size | 40 |
| Show More |