Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Codice prodotto. 15875527
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Yellow
Posizioni:
24
40
60
90
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Profondità (sistema metrico):
246 mm
246 mm
295 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15875527
Marca: Kartell™ 0056504
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work
Specifica
Product Type Rack universale per provette per analisi
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 60
Sovrapponibile Quando vuoto
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici
Quantità Confezione da 1
Size 60
Profondità (sistema metrico) 246 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm