Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Utility Funnel
Codice prodotto. 11775328 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11775328
Marca: Cole-Parmer™ 0612210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for easy, economical funneling
  • Polypropylene utility funnel; 2 oz.
  • Ideal for general use or powders
  • Available in packs of 12
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 70mm
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 10 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Colore White
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 2.677 in.
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 68mm
Altezza (sistema imperiale) 2.677 in.
Product Type Utility Funnel