Learn More
Bel-Art™ Rack per bagnomaria in polipropilene SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
21.3 x 11 x 11.1 cm
21.3 x 11 x 11.1 cm
21.3 x 11 x 12.7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 to 16 mm Test Tubes
Provette da 10-13 mm
Provette da 25-30 mm
Capacità:
15 Test Tubes
50 Test Tubes
72 Test Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in polipropilene resistente che si posa sul fondo di un bagno d'acqua e rimane in posizione verticale quando viene agitato
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- Dimensioni: 8.375L x 4.312 poll. P (213 x 110 mm)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Water Bath Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 10-13 mm |
| Tipo | Test Tube Rack |
| Capacità | 72 Test Tubes |
| Materiale | Polipropilene |
| Dimensioni (L x P x A) | 21.3 x 11 x 11.1 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21.3 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Vedi altri risultati |