Learn More
Kartell™ Pompa a getto d'acqua in polipropilene
Click to view available options
Vuoto max:
20 mbar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Evacuates a 5L container to 20mbar in about 19min, water pressure 100kPa. Kartell™ Polypropylene Water Jet Pump works on pressures up to 1,000kPa.
- La valvola di non ritorno impedisce il reflusso
- Utile per l'aspirazione e lo smaltimento di sostanze chimiche e per attività di filtrazione
- Smontaggio semplice per la pulizia
- Rastremazioni dell'ugello di scarico da 9 a 16 mm.
- I connettori accessori possono essere spinti sul tubo di scarico per consentire un veloce rilascio dalla pompa
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 20 mbar |
| Materiale | Polipropilene |
| Applicazioni | Filtration |
| Maximum Pressure | 980.66 kpa |