Learn More
VITLAB™ Polypropylene Weighing Jar
Codice prodotto. 15232729
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
30 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15232729
Marca: VITLAB™ 80342
Solo null disponibili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Intervallo del volume di riempimento 25mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Tipo di chiusura Knob Lid