Learn More
Wheaton™ Polypropylene White screw Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Metal Foil |
| Colore | White |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 24-400 |