Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO
Codice prodotto. 11917934 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 11917934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Polypropylene linerless screw caps
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
  • Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† Bottle may reach maximum temperature only if empty.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 once
Colore Semitrasparente
Materiale PPCO
Sterilità Non sterile
Finitura collo 28 mm
Materiale chiusura PPCO
Dimensione chiusura 28 mm
Tipo di chiusura A vite