Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11957904 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 11957904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Polypropylene linerless screw caps
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
  • Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† Bottle may reach maximum temperature only if empty.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 once, 1000 ml
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Semitrasparente
Materiale PPCO
Sterilità Non sterile
Finitura collo 65 mm
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura PPCO
Dimensione chiusura 65 mm
Tipo di chiusura A vite