Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
Includes
Polypropylene linerless screw caps
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
- Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
- Brittleness temperature of 0°C (32°F)
- Rigid walls
- Excellent chemical resistance
- Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† Bottle may reach maximum temperature only if empty.
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | PPCO |
| Sterilità | Non sterile |
| Finitura collo | 28 mm |
| Materiale chiusura | PPCO |
| Dimensione chiusura | 28 mm |
| Tipo di chiusura | A vite |