Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polipropilene
Codice prodotto. 11917087
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ID collo (sistema metrico):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11917087
Marca: Kautex™ 2000783852
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene per garantire un'elevata resistenza chimica e termica. I flaconi a imboccatura larga in polipropilene Kautex™ sono ideali per paste, granulati e prodotti caldi.
  • Autoclavable up to 121° C
  • Graduated with blue ink for optimum visibility
Note: Before autoclaving screw off the closure and place it upside down on the bottle.
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni
Forma Rotondo
Include Chiusura
Materiale Polipropilene
ID collo (sistema metrico) 39.9 mm
Chiusura parte sostitutiva Chiusura a vite in PP
Quantità 1 ciascuno
Graduated Sì
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Product Type Bottiglie con collo largo
Tipo di chiusura Screw Cap