Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polipropilene
Codice prodotto. p-8011926
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ID collo (sistema metrico):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11361994
Marca: Kautex™ 2000783856
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene per garantire un'elevata resistenza chimica e termica. I flaconi a imboccatura larga in polipropilene Kautex™ sono ideali per paste, granulati e prodotti caldi.
  • Autoclavable up to 121° C
  • Graduated with blue ink for optimum visibility
Note: Before autoclaving screw off the closure and place it upside down on the bottle.
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni. Consente di proteggere i materiali sensibili dalla trasmissione della luce UV
Forma Rotondo
Include Chiusura
Materiale Polipropilene
ID collo (sistema metrico) 24.3 mm
Chiusura parte sostitutiva Chiusura a vite in PP
Quantità Confezione da 20
Graduated Sì
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Product Type Bottiglie con collo largo
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Autoclavabile Sì