Learn More
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
40 mm
50 mm
65 mm
Descrizione
- LDPE or PP
- LDPE coloured brown for light-sensitive liquids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 19 mm |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Sterilità | Non sterile |
| Certificazione/Conformità | Suitable for foodstuffs |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |