Learn More
Kartell™ Connettori a Y non rastremati in polipropilene
Codice prodotto. 12020592
Click to view available options
Dimensione della porta:
Foro da 7.3 mm
Foro da 9.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12020592
Marca: Kartell™ 7046800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with any hose system and vacuum lines.
  • For use with hose systems and vacuum lines
Specifica
Certificazione/Conformità CE IVD
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Autoclavabile
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) For any hoses system and vacuum line
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta Foro da 7.3 mm
Forma Y
Colore Naturale
Product Type Connettori a Y non rastremati