Learn More
Polysorbate 20, Electrophoresis Reagent
Codice prodotto. p-7057471
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15427579
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66278.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Colorless to Yellow
Nota nome Electrophoresis Reagent
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >100°C
Densità 1.105 g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.47