Learn More
Polysorbate 20
Codice prodotto. p-210188 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Tipo di imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25L
5L
5mL
Codice prodotto. 10700941
Marca: Thermo Scientific Acros 233360050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare C26H50O10
Sinonimo Polyoxyethylene(20)sorbitan monolaurate
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000 g/mL
Tipo di imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 mL
Solubilità Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropylalcohol, xylene, insoluble in mineral oil, 10g/L propylene glycol
Forma Liquid