Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Steel Drum
Dimensione della confezione:
19L
1L
200mL
20mL
4L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polysorbate 80 |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 148.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum |
| Gravità specifica | 1L = 1.08kg |
| Grado | Multi-Compendial/NF |