Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15362724 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Steel Drum
Dimensione della confezione:
19L
1L
200mL
20mL
4L
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15362724 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15469933 20 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 20mL
10554683 200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 200mL
15528894 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 1L
12615457 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum 1L
15538894 19 L Steel Drum 19L
6 options
Codice prodotto. 15362724
Marca: Avantor J.T.Baker 411703
Identificatori chimici
CAS 9005-65-6
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 80
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF