Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538894 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Steel Drum
Dimensione della confezione:
19L
1L
200mL
20mL
4L
Codice prodotto. 15538894
Marca: Avantor J.T.Baker 411707
Chemical Identifiers
CAS 9005-65-6
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifications
Materiale o nome chimico Polysorbate 80
Quantità 19 L
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Steel Drum
Gravità specifica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF