Learn More
Polysorbate 85
Codice prodotto. p-4259098 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25mL
Codice prodotto. 10746432
Marca: Thermo Scientific Acros 334150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-70-3
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD01779641
InChI Key ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 85
Colore Colorless
Valore acido 2mg KOH/g max.
Forma fisica Liquid
Densità 1.0200g/mL
Quantità 25 mL
Punto d'infiammabilità >200°C
Valore ossidrile 38 to 52mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4720
Valore di saponificazione 83 to 98mg KOH/g
Gravità specifica 1.02
Viscosità 300 mPa.s (25°C)
Acqua 3% Max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol