Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene 3-Compartment Tray
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11747444 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
460 x 307 x 63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11747444
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store and organize small laboratory supplies. Polystyrene 3-Compartment Tray will fit inside most standard sized drawers.
  • Protect small and fragile items from breakage or other damage
  • Fits in most standard drawers or store on benches and shelves
  • Dimensions:
    • Overall (L x W x H): 460 x 307 x 63 mm
    • Compartments (L x W):
      • 2 Compartments measure 430 x 80 mm
      • 1 Compartment measures 430 x 110 mm
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 460 x 307 x 63 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Materiale Polystyrene
Tipo Drawer Tray
Larghezza (sistema metrico) 307 mm
Da utilizzare con Small laboratory supplies
Lunghezza (sistema imperiale) 18.1 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 12.1 in.