Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra dal volume ridotto in polistirene a 384 pozzetti
Click to view available options
Colore:
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Esente da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
- Apirogena
- Prodotta in conformità alle linee guida DIN ISO 9001
- Rintracciabilità della produzione grazie al sistema di numerazione dei lotti
- Stabilità di superficie a lungo termine senza degradazione o lisciviazione
- Maggiore sensibilità dei saggi con sfondo ridotto
- HiBase
- Fondo solido
- Profilo dei pozzetti: Small Volume™
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 9001 |
| Certificato | Sì |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Imballaggio | Bags of 10 |
| Colore | Nero |
| Product Type | Micropiastra a 384 pozzetti |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 384 |
| Vedi altri risultati |