Learn More
Greiner Bio-One Micorpiastre Half Area in polistirene a 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10791624
Click to view available options
Colore:
Clear
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10791624
Marca: Greiner Bio-One 675076
Riduzione del volume di campione fino al 50%. Le micropiastre Half Area Greiner Bio-One™ in polistirene a 96 pozzetti semplificano il pipettaggio manuale.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceable to production through a defined LOT number system
  • μClear™ bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato
Formato Half-Area
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Colore Nero
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Solido
Senza Dnasi
N. per confezione Confezione da 40
Quantità Confezione da 40
Senza RNasi