Learn More
Greiner Bio-One Micorpiastre Half Area in polistirene a 96 pozzetti
Click to view available options
Colore:
Clear
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Traceable to production through a defined LOT number system
- μClear™ bottom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 9001 |
| Certificato | Sì |
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Medium Binding |
| Colore | Nero |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |