Learn More
Kartell™ Flussometro in polistirene-acrilonitrile
Click to view available options
Collegamenti:
In linea
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Accurately measures flow of liquid and gases
- Inline connection
- Free-spinning wheel; speed of rotation proportional to flow
Specifica
Specifica
| Tipo | Girante a palette per flussometro |
| Valori nominali pressione | 29 psi |
| Collegamenti | In linea |
| Dimensioni (L x P x A) | 90 x 15 x 40 mm |
| Intervallo di portata | 5 ml/s e 95 ml/s con massimo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato con i gas |
| Temperatura (sistema metrico) | <85 °C |
| Dimensioni provetta | O.D.: 6 to 11 mm connection |
| Portata flusso d'acqua | Down to 5 mL/sec. |