Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene CELLSTAR Cell Culture Tubes
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Vent Stopper
Screw Cap
Capacità (sistema metrico):
12 mL
14 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 750
Descrizione
- TC treated
- Sterile
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |
| Product Type | Culture Tube |
| Tipo di chiusura | Dual-position Vent Stopper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Trattamento superficiale | TC Treated |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 14 mL |
| Chiusura inclusa | Yes |