Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene CELLSTAR Cell Culture Tubes
Codice prodotto. 10199900
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Vent Stopper
Screw Cap
Capacità (sistema metrico):
12 mL
14 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 750
Codice prodotto. 10199900
Marca: Greiner Bio-One 163160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improved cell adhesion due to physical surface treatment.
  • TC treated
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Red
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Culture Tube
Tipo di chiusura Screw Cap
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Trattamento superficiale TC Treated
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Chiusura inclusa Yes