Learn More
Brand™ Polystyrene Closure Tubes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
Descrizione
- Sample tube (coagulometer)
- 11 x 55 mm
- RCF max: 2.000 G
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 5000 Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Sample Tube |