Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene/Dacron Swab
Codice prodotto. 11582483 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4000Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
Codice prodotto. 11582483
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these swabs for sample collection. Fisherbrand™ Polystyrene/Dacron Swab have a round, compact and shred resistant head and a snappable polystyrene shaft.
  • Produced under strict ISO 9002/EN 29002 standards
  • CE marked No. 98 06 0119, Class II A
Specifica
Quantità 4000Pack
Certificazione/Conformità CE Certified
Struttura Snappable Polystyrene/Dacron
Product Type Swab
Materiale Snappable Polystyrene/Dacron
Diametro (sistema metrico) punta 2.5 mm
Materiale maniglia Snappable Polypropylene
Tip Material Dacron